Learn More
Macherey-Nagel™ Buffer NT3 Concentrate
Concentrated ethanolic wash buffer for removing contaminations from bound DNA when using NucleoSpin™ and NucleoTraP™ PCR Clean-up kits. To prepare working buffer solution, add 25 mL concentrate to 100 mL ethanol (yields 125 mL working solution).
179.00CHF - 224.00CHF
Specifica
Colore | Colorless |
---|---|
Concentrazione | 5X (50 mL concentrate yields 125 mL working solution) |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | NucleoTraP™ and NucleoSpin™ PCR clean-up kits |
pH | 7.0 to 8.0 |
Imballaggio | Concentrated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15880928
|
Macherey-Nagel™
740598A |
100 mL |
179.00CHF
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15899097
|
Macherey-Nagel™
740598.1 |
200 mL |
224.00CHF
200mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
NucleoTraP™ and NucleoSpin™ PCR clean-up kits allow DNA fragments to be purified from enzymatic reactions, such as PCR, as well as from agarose gels. Compatible kits include:
- NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up (standard, Midi, Maxi)
- NucleoSpin™ 8/96 PCR Clean-up (full and core kit)
- NucleoTraP™ CR and NucleoTraP™
Specifica
Colorless | |
NucleoTraP™ and NucleoSpin™ PCR clean-up kits | |
Concentrated | |
Room Temperature (18°C to 25°C) | |
Purification (clean up) of DNA |
5X (50 mL concentrate yields 125 mL working solution) | |
7.0 to 8.0 | |
Odorless | |
Liquid | |
Wash buffer |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : At least 1 year
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.