Learn More
Brady™ Vinyl with Polyester Overlaminate Durable Marking Tape
13.77 - 35.71
Specificatie
Materiaal Vinyl
Producttype Durable Marking Tape
Afwerking High Gloss
Voor gebruik met (toepassing) Safety marking of obstructions, low hanging objects, pillars, passageways, aisles, and any other potentially hazardous areas or objects
Lengte (metrisch) 16.5 m
Meer specificaties weergeven
Producten 15
Productcode Merk Kleur Afmetingen (L x B) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Kleur Afmetingen (L x B) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11791605
Bekijk documenten
Brady™
055290
Black, White 16.5 m x 25 mm Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11711615
Bekijk documenten
Brady™
055292
Black, White 16.5 m x 50 mm Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11701615
Bekijk documenten
Brady™
055291
Black, White 16.5 m x 38 mm Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11721615
Bekijk documenten
Brady™
055293
Black, White 16.5 m x 75 mm Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11771615
Bekijk documenten
Brady™
055300
Black, Yellow 16.5 m x 25 mm Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11781615
Bekijk documenten
Brady™
055301
Black, Yellow 16.5 m x 38 mm Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11701625
Bekijk documenten
Brady™
055303
Black, Yellow 16.5 m x 75 mm Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11791615
Bekijk documenten
Brady™
055302
Black, Yellow 16.5 m x 50 mm Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11711625
Bekijk documenten
Brady™
055312
Magenta, Yellow 16.5 m x 38 mm Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11721875
Bekijk documenten
Brady™
055313
Magenta, Yellow 16.5 m x 50 mm Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11731875
Bekijk documenten
Brady™
055314
Magenta, Yellow 16.5 m x 75 mm Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11731615
Bekijk documenten
Brady™
055294
Red, White 16.5 m x 25 mm Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11741615
Bekijk documenten
Brady™
055295
Red, White 16.5 m x 38 mm Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11751615
Bekijk documenten
Brady™
055296
Red, White 16.5 m x 50 mm Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11761615
Bekijk documenten
Brady™
055297
Red, White 16.5 m x 75 mm Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
Vinyl
High Gloss
16.5 m
-40°C to +80°C
Durable Marking Tape
Safety marking of obstructions, low hanging objects, pillars, passageways, aisles, and any other potentially hazardous areas or objects
1 Roll
0.037 mm
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie