Learn More
Brady™ Vinyl with Polyester Overlaminate Durable Marking Tape
Merk:  Brady™ 055313
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Productcode. 11721875
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
16.5 m x 50 mm
Safety marking of obstructions, low hanging objects, pillars, passageways, aisles, and any other potentially hazardous areas or objects
1 Roll
0.037 mm
Permanent Rubber-based
Vinyl
Marking Tape
High Gloss
16.5 m
-40°C to +80°C
50 mm
Magenta, Yellow
Durable Marking Tape
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie