Learn More
VAV2 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3F11B5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | VAV2 |
---|---|
Klon | 3F11B5 |
Konzentration | 1000 μg/mL |
Anwendungen | Western Blot, ELISA |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16869545
|
Proteintech
67108-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16859545
|
Proteintech
67108-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The VAV2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human VAV2. This antibody recognizes human, pig, mouse, rat antigen. The VAV2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
VAV2 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
7410 | |
Primary |
3F11B5 | |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Mouse, Rat, Pig | |
IgG2a |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts