Learn More
Sampling Systems™ Joint en silicone pour récipients de stockage
Lorsqu’ils sont utilisés avec des pinces à bascules, ces joints rendent les récipients de stockage hermétiques. Choisissez un joint de taille appropriée pour votre récipient.
Marque:  Sampling Systems™ SIL-100-FDA
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15889721
  • 55.85CHF / 1 pièce
Expédition estimée: 24-06-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • À joint torique
  • En silicone de qualité acceptable selon la FDA
  • Convient à une utilisation avec les récipients de stockage en acier inoxydable et 304 et 316 l
  • Disponible dans une large gamme de tailles
Spécification
Spécification
Scellage étanche
Récipient de stockage de 100 L
Silicone
Joint torique
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis