Learn More
Méthoxydiméthylphénylsilane, 97 %, Thermo Scientific™
39.48€ - 127.00€
Identifiants chimiques
CAS 17881-88-8
Formule moléculaire C9H14OSi
Poids moléculaire (g/mol) 166.295
Numéro MDL MFCD09266142
Clé InChI REQXNMOSXYEQLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methoxydimethylphenylsilane, methoxydimethyl phenyl silane, silane, methoxydimethylphenyl, dimethylmethoxyphenylsilane, dimethylphenylmethoxysilane, benzene, methoxydimethylsilyl, acmc-1boft, phenyldimethylmethoxysilane, amtsi001
CID PubChem 140300
Nom IUPAC Méthoxy-diméthyl-phénylsilane
SMILES CO[Si](C)(C)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11496300
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27165.03
1 g This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
N/A
11406310
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27165.06
5 g This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
17881-88-8
166.295
REQXNMOSXYEQLM-UHFFFAOYSA-N
140300
CO[Si](C)(C)C1=CC=CC=C1
C9H14OSi
MFCD09266142
methoxydimethylphenylsilane, methoxydimethyl phenyl silane, silane, methoxydimethylphenyl, dimethylmethoxyphenylsilane, dimethylphenylmethoxysilane, benzene, methoxydimethylsilyl, acmc-1boft, phenyldimethylmethoxysilane, amtsi001
Méthoxy-diméthyl-phénylsilane
Spécification
82°C (28mmHg)
17881-88-8
MFCD09266142
REQXNMOSXYEQLM-UHFFFAOYSA-N
Méthoxy-diméthyl-phénylsilane
140300
97%
Methoxydimethylphenylsilane
C9H14OSi
methoxydimethylphenylsilane, methoxydimethyl phenyl silane, silane, methoxydimethylphenyl, dimethylmethoxyphenylsilane, dimethylphenylmethoxysilane, benzene, methoxydimethylsilyl, acmc-1boft, phenyldimethylmethoxysilane, amtsi001
CO[Si](C)(C)C1=CC=CC=C1
166.295
166.3
Moisture sensitive
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis