Learn More
Kautex™ LDPE-schroefsluiting
Met een lichte, solide LDPE-constructie. Kautex™ LDPE-schroefdoppen zijn beschikbaar in diverse maten voor Kautex™ flessen met brede en smalle hals.
0.55 - 87.55
Productcode | Merk | Diameter (metrisch) | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Diameter (metrisch) | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
11950867
|
Kautex™
2000070604 |
18 mm | Fles van 50/100 ml | ||||||
15971401
|
Kautex™
2000090605 |
25 mm | Fles van 250/500 ml |
34.75
Pack of 100 |
![]() |
||||
10507721
|
Kautex™
2000070606 |
28 mm | Fles van 1000/2000 ml | ||||||
10527911
|
Kautex™
2000070608 |
40 mm | Fles van 200/250/300 ml | ||||||
15991401
|
Kautex™
2000070608 |
40 mm | Fles van 200/250/300 ml | ||||||
10353591
|
Kautex™
2000070609 |
50 mm | Fles van 500/750/1000 ml | ||||||
15901411
|
Kautex™
2000090609 |
50 mm | Fles van 500/750/1000 ml |
87.55
Pack of 100 |
|
||||
10746791
|
Kautex™
2000090610 |
65 mm | Fles van 1000/1500/2000 ml |
2.15
Each |
![]() |
||||
Beschrijving
- Gemaakt van polyethyleen met een lage dichtheid
- Doorzichtig
- Beschikbaar voor diverse maten
Specificatie
Natuurlijk | |
LDPE |