Learn More
Kautex™ Bouchon à vis en PEBD
Structure légère et solide en PEBD. Les bouchons à vis en PEBD Kautex™ sont disponibles dans une grande variété de tailles pour les flacons Kautex™ à col large ou étroit.
Marque:  Kautex™ 2000090609
85.36 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15901411
  • 87.55€ / 100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 26-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • En polyéthylène basse densité
  • Translucide
  • Disponibles dans une grande variété de tailles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Naturel
00 mm
Flacon à col large de 500/750/1000 ml
PEBD
00 mm
50 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis