Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flacons Erlenmeyer avec filetage DIN
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 03025149
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10290050
  • 349.00CHF / 10 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 08-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Avec filetage DIN (GL) et bouchon à vis (rouge)
  • Avec échelle (volume approx./ml)
  • Avec étiquette de marquage
  • Matériau : DURAN™ (flacon), PBT (bouchon)
Spécification
Spécification
250 ml
32 GL
85 mm
10/paquet
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis