Learn More
CRCP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | CRCP |
---|---|
Konzentration | 0.27 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16872944
|
Proteintech
14348-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16862944
|
Proteintech
14348-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
CRCP | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
O35427, O75575, Q8VHM6 | |
114205, 12909, 27297 | |
CRCP Fusion Protein Ag5689 | |
Primary | |
-20°C | |
CRCP |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CGRP RCP, CGRP receptor component, CGRPRCP, CRCP, HsC17, RCP, RCP9, RNA polymerase III subunit C9 | |
CRCP | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts