Learn More
CD45 Rat anti-Mouse, APC, Clone: 30-F11, BD
Rat Monoclonal Antibody
131.00CHF - 272.00CHF
Spécification
Antigène | CD45 |
---|---|
Clone | 30-F11 |
Concentration | 0.2mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15860689
|
BD Biosciences
561018 |
25 μg |
131.00CHF
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15849798
|
BD Biosciences
559864 |
0.1 mg |
272.00CHF
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
The 30-F11 clone has been reported to react with all isoforms and both alloantigens of CD45, which is found on hematopoietic stem cells and all cells of hematopoietic origin, except erythrocytes. CD45 is a transmembrane glycoprotein which is expressed at high levels on the cell-surface, and its presence distinguishes leukocytes from non-hematopoietic cells. CD45 is a member of the Protein Tyrosine Phosphatase (PTP) family, where the intracellular carboxy-terminal region contains two PTP catalytic domains, and the extracellular region is highly variable due to alternative splicing of exons 4, 5, and 6 (designated as A, B, and C, respectively). CD45 isoforms play complex roles in T-cell and B-cell antigen receptor signal transduction and the CD45 isoforms detected in the mouse are cell type-, maturation-, and activation state-specific.
Spécification
CD45 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
Mouse | |
Mouse Thymus / Spleen | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
30-F11 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
IgG2b κ | |
Affinity Purified | |
Ptprc; CD45R; LCA; Leukocyte common antigen; T200; B220; Ly-5; Lyt-4 |
For Research Use Only.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.