Learn More
CD45 Rat anti-Mouse, APC, Clone: 30-F11, BD
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  BD Biosciences 561018
130.54 CHF valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15860689
  • 131.00CHF / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 21-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The 30-F11 clone has been reported to react with all isoforms and both alloantigens of CD45, which is found on hematopoietic stem cells and all cells of hematopoietic origin, except erythrocytes. CD45 is a transmembrane glycoprotein which is expressed at high levels on the cell-surface, and its presence distinguishes leukocytes from non-hematopoietic cells. CD45 is a member of the Protein Tyrosine Phosphatase (PTP) family, where the intracellular carboxy-terminal region contains two PTP catalytic domains, and the extracellular region is highly variable due to alternative splicing of exons 4, 5, and 6 (designated as A, B, and C, respectively). CD45 isoforms play complex roles in T-cell and B-cell antigen receptor signal transduction and the CD45 isoforms detected in the mouse are cell type-, maturation-, and activation state-specific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
CD45
Monoclonal
0.2mg/mL
Ptprc; CD45R; LCA; Leukocyte common antigen; T200; B220; Ly-5; Lyt-4
Rat
Affinity Purified
RUO
Mouse
IgG2b κ
Flow Cytometry
30-F11
APC
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Mouse Thymus / Spleen
25 μg
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only.