Learn More
Cole-Parmer™ Raccords entre adaptateur fileté mâle et raccord de compression PVDF
Ces raccords de compression constituent un excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide avec une résistance à la pression supérieure à celle fournie par les raccords cannelés.
10.55CHF - 13.40CHF
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Matériau | PVDF |
Quantité d’emballage | 1 unité |
Méthode de stérilisation | Autoclave ou oxyde d’éthylène |
Type de produit | Raccord de compression |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Taille du port | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Taille du port | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11739519
|
Cole-Parmer™
06385-81 |
Tubulure de D.E. de 1/4 po x filetage NPT(M) de 1/8 po | Orifice de 7/32 in. ; 1 x 5/8 in. | 1/8 in NPT(M) |
10.55CHF
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
11744749
|
Cole-Parmer™
06385-82 |
Tubulure de D.E. de 1/4 po x filetage NPT(M) de 1/4 po | Orifice de 7/32 po ; 1–3/16 x 5/8 po | 1/4 in NPT(M) |
10.55CHF
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
11764749
|
Cole-Parmer™
06385-85 |
Tubulure de D.E. de 3/8 po x filetage NPT(M) de 3/8 po | Orifice de 11/32 po ; 1–13/32 x 13/16 po | 3/8 in NPT(M) | N/A | ||||
11754749
|
Cole-Parmer™
06385-84 |
Tubulure de D.E. de 3/8 po x filetage NPT(M) de 1/4 po | Orifice de 5/16 po ; 1–11/32 x 13/16 po | 1/4 in NPT(M) | N/A | ||||
Description
- Pour les systèmes de tubulure rigide, y compris les tubes fabriqués à partir de fluoropolymères, d’autres plastiques rigides et de métaux
- Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d’étanchéité et en utilisant l’écrou pour la comprimer afin de former un joint sécurisé
- Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
- Stérilisation par autoclave ou oxyde d’éthylène (ETO)
Spécification
Autoclavable | |
1 unité | |
Raccord de compression |
PVDF | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.