Learn More
Cole-Parmer™ Raccords entre adaptateur fileté mâle et raccord de compression PVDF
Ces raccords de compression constituent un excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide avec une résistance à la pression supérieure à celle fournie par les raccords cannelés.
Marque: Cole-Parmer™ 06385-81
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour les systèmes de tubulure rigide, y compris les tubes fabriqués à partir de fluoropolymères, d’autres plastiques rigides et de métaux
- Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d’étanchéité et en utilisant l’écrou pour la comprimer afin de former un joint sécurisé
- Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
- Stérilisation par autoclave ou oxyde d’éthylène (ETO)
Spécification
Autoclavable | |
Tubulure de D.E. de 1/4 po x filetage NPT(M) de 1/8 po | |
Orifice de 7/32 in. ; 1 x 5/8 in. | |
1/8 in NPT(M) |
PVDF | |
1 unité | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène | |
Raccord de compression |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu