Learn More
Invitrogen™ ZO-1 Monoclonal Antibody (ZO1-1A12), Alexa Fluor™ 488
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Invitrogen™ MA339100A488
Code produit. 15628028
  • 588.00CHF / 50µL
Il en reste null
Expédition estimée: 21-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
ZO-1 Monoclonal Antibody for ICC/IF
ZO-1 forms complexes with either ZO-2 or ZO-3. In addition, these proteins can also associate with claudin, occludin and F-actin, at tight junction stands, where they provide a linkage between the actin cytoskeleton and the tight junction. ZO-1 expression is significantly reduced in many breast cancer lines. ZO-2 and ZO-3 are ubiquitously expressed within epithelial tight junctions, and unlike ZO-1, which is also expressed at cell junctions of cardiac myocytes, ZO-2 is not expressed in nonepithelial tissue. ZO-1 is a protein located on a cytoplasmic membrane surface of intercellular tight junctions. ZO-1 may be involved in signal transduction at cell-cell junctions. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for the ZO-1 gene. Diseases associated with ZO-1 dysfunction include Celiac Disease and Congenital Nephrotic Syndrome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ZO-1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1mg/mL BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.4
O97758, Q07157
TJP1
Human recombinant ZO-1 fusion protein encompassing amino acids 334-634.
50 μL
Primary
Human, Canine
Antibody
IgG1
Immunocytochemistry
ZO1-1A12
Alexa Fluor 488
TJP1
DKFZp686M05161; I79_005485; MGC133289; OTTHUMP00000174520; Tight junction protein 1; tight junction protein 1 (zona occludens 1); tight junction protein ZO-1; Tjp1; zo1; ZO-1; ZO-1 MDCK; zona occludens 1; zona occludens protein 1; zonula occludens 1; zonula occludens 1 protein; zonula occludens protein 1
Mouse
Affinity chromatography
RUO
403752, 7082
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis