Learn More
Yttrium(III) sulfate octahydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Product Code. p-7049504
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
Unit Size:
250g
50g
CAS: 7446-33-5 | H16O20S3Y2 | 610.10 g/mol
Yttrium(III) sulfate octahydrate is used as a laboratory reagent, colorant, structural ceramics, optical glasses and catalysts. It finds application in electrical components and photo-optical materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7446-33-5
Molecular Formula H16O20S3Y2
Molecular Weight (g/mol) 610.10
MDL Number MFCD00149946
InChI Key OMBXBIHFXZAMLA-UHFFFAOYSA-H
Synonym yttrium iii sulfate octahydrate, yttrium sulfate octahydrate, sulfuric acid, yttrium 3+ salt 3:2 , octahydrate, yttrium iii sulfate octahydrate, reacton reo, diyttrium trisulfate octahydrate, ytterium sulphate, yttrium sulfate,, yttrium 3+ trisulfate octahydrate, yttrium iii sulfate octahydrate, reacton, diyttrium 3+ octahydrate trisulfate
PubChem CID 165608
IUPAC Name yttrium(3+);trisulfate;octahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Y+3].[Y+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Color White to Yellow
Physical Form Crystalline
Quantity 50 g
Merck Index 14,10107
Solubility Information Water solubility decreases with increasing temperature; Soluble in water.
Formula Weight 610.11 (465.99 Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Grade Reacton™
Odor Odorless
Assay (REO)
Chemical Name or Material Yttrium(III) sulfate octahydrate
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato