Learn More
Oxyde d’yttrium(III), 99,9999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Reacton™
Code produit. 11300108
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225.81 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-36-9
Formule moléculaire O3Y2
Poids moléculaire (g/mol) 225.81
Numéro MDL MFCD00011473
Clé InChI RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diyttrium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium(III) oxide
Point de fusion 2410°C
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9999% (REO)
Poids de la formule 225.81
Densité 5.01
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis