Learn More
Yttrium(III) nitrate hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Product Code. p-7048667
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
5 x 100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
500g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 140191-40-8 | N3O9Y | 274.92 g/mol
It acts as a precursor for the preparation of yttrium oxide nano particles and for nanoscale coatings of carbon composites. It is an effective yttrium source for the preparation of yttrium-based surfactant mesophases which are used as adsorbing agents and in optically functional materials. It is used in optics, ceramics, glass, electronics, and superconducting materials. It has been reported as a reusable catalyst in Bignelli reaction for the synthesis of heterocycles such as pyrimidin-2-ones. It is a powerful catalyst for the synthesis of some supramolecules such as calix[4]resorcinarenes, 1,8-dioxooctahydroxanthenes, 2-amino-4H-chromenes, and several other organic condensation products. Silica-supported yttrium nitrate hydrate acts as a heterogeneous catalyst for the preparation of 2-Amino-4H-Chromenes in water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140191-40-8
Molecular Formula N3O9Y
Molecular Weight (g/mol) 274.92
MDL Number MFCD00011469
InChI Key BXJPTTGFESFXJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium iii nitrate hydrate, yttrium nitrate hydrate, 3no3.y.h2o, nitric acid, yttrium iii salt, nitric acid, yttrium 3++ salt, yttrium 3+ hydrate trinitrate, yttrium iii nitrate hydrate, reacton
PubChem CID 23169389
SMILES [Y+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Physical Form Crystalline Aggregates
Quantity 5 g
UN Number UN1477
Merck Index 14,10107
Solubility Information Soluble in water.
IUPAC Name yttrium(3+);trinitrate;hydrate
Formula Weight 274.92 (Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grade Reacton™
Sensitivity Hygroscopic
Assay (REO)
Chemical Name or Material Yttrium(III) nitrate hydrate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt