Learn More
Endecotts™ Tamis de test à fil tissé, 200 mm de dia. ext.
Les tamis de test à fil tissé en acier inoxydable sont idéals pour tous les types d’échantillonnage en laboratoire et d’analyse granulométrique en laboratoire
Marque: Endecotts™ 200SIW2.80
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Certifications :ISO3310-1:2000, BS410-1:2000 ; DIN-ISO3310-1 ; NF ISO3310-1:2000
- Chaque tamis est fourni avec un certificat d’étalonnage indiquant le nombre diamètres de fil et d’ouverture mesurés, la taille moyenne de l’ouverture et l’écart type séparément pour la direction de la chaîne et de la trame.Le type de tissage sera également indiqué.
Spécification
2.8 mm | |
25 mm | |
200 mm |
Stainless Steel | |
200 x 25 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu