Learn More
DWK Life Sciences Kleuringspotten en accessoires
Staining Jars and Accessories
53.80 - 315.00
Productcode | Merk | Type | Aantal glaasjes | Materiaal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Type | Aantal glaasjes | Materiaal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
10492172
|
DWK Life Sciences
900575 |
Objectglasgreep | 5 | Polypropyleen |
53.80
2 stuks |
|
|||
10264732
|
DWK Life Sciences
900470 |
Kleurbakje volgens Coplin | 5 objectglaasjes verticaal of 10 objectglaasjes met de achterzijde tegen elkaar aan | Natronkalkglas |
315.00
Pack of 6 |
|
|||
Beschrijving
Kleurbakje volgens Coplin:
- Gemaakt van natronkalkglas
- Capaciteit van 60 ml
- Voor een eenvoudige en veilige transfer van vijf objectglaasjes
- Past in Wheaton-kleurbakjes volgens Coplin
Specificatie
Kleuring |