Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polyethylene Snap Caps
All sizes have tabs for easy removal
Brand:  DWK Life Sciences 242619
 View more versions of this product
Product Code. 11758859
  • 89.90€ / Pack of 200
Only null left
Estimated Shipment: 24-09-2025
Description
For use with Snap Cap sample bottles.
  • Natural low density polyethylene
  • Snap Cap
  • Color: Natural
  • No liner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Natural
LDPE
ISO 9001
45 mm
200 Cs.
Snap cap sample bottle
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt