Learn More
DWK Life Sciences Polyethylen-Schnappdeckel
Alle Größen verfügen über Laschen zur einfachen Entnahme
Marke: DWK Life Sciences 242612
45.31 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur Verwendung mit Probenflaschen mit Schnappverschluss.
- Naturfarbenes Polyethylen niedriger Dichte
- Schnappverschluss
- Farbe: Naturfarben
- Ohne Liner
Spezifikation
Naturfarben | |
LDPE | |
ISO 9001 |
22 mm | |
200 Kartons | |
Probenflasche mit Schnappverschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur