Learn More
DWK Life Sciences Polyethylen-Schnappdeckel
Alle Größen verfügen über Laschen zur einfachen Entnahme
Marke:  DWK Life Sciences 242782
406.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10205442
  • 439.00 € / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit Probenflaschen mit Schnappverschluss.
  • Naturfarbenes Polyethylen niedriger Dichte
  • Schnappverschluss
  • Farbe: Naturfarben
  • Ohne Liner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Septen aus PTFE
1000 Kartons
EZ Fläschchen
11 mm
LDPE
ISO 9001
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt