Learn More
Cytiva Polycap Disposable Capsules: 75TC
Polycap TC-Filter zur Sterilfiltration von wässrigen Lösungen für biologische und Gewebekulturen
148.45 € - 155.00 €
Spezifikation
Material (Membran) PES
Sterilität Steril
Filtrationsbereich 930 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sterile Filtration von biologischen und Gewebekulturlösungen. Primär für wässrige Lösungen
Gehäusematerial Polypropylen (PP)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Porengröße Art des Einlasses Art des Auslasses Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Art des Einlasses Art des Auslasses Preis Menge & Verfügbarkeit  
11359154
Unterlagen ansehen
Cytiva
6715-7502
0,2/0,2 μm SB Schlauchanschluss am Einlass, 1/4 bis 3/8 in. Schlauchanschluss am Auslass mit Füllglocke, 1/4 bis 3/8 in.
155.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11319154
Unterlagen ansehen
Cytiva
6714-7501
0,2/0,1 μm SB Schlauchanschluss am Einlass, 1/4 bis 3/8 in. SB Schlauchanschluss am Auslass, 1/4 bis 3/8 in.
148.45 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11389154
Unterlagen ansehen
Cytiva
6717-7504
0,6/0,45 μm 1/2 SB Schlauchanschluss am Einlass, 3/8 bis 1/2 in., 1/2 SB Schlauchanschluss am Einlass und Auslass, 3/8 bis 1/2 in.
151.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11349154
Unterlagen ansehen
Cytiva
6714-7502
0,2/0,2 μm SB Schlauchanschluss am Einlass und Auslass, 1/4 bis 3/8 in. SB Schlauchanschluss am Einlass und Auslass, 1/4 bis 3/8 in.
148.45 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11309164
Unterlagen ansehen
Cytiva
6717-7510
1,0/1,0 μm 1/2 SB Schlauchanschluss am Einlass und Auslass, 3/8 bis 1/2 in. 1/2 SB Schlauchanschluss am Einlass und Auslass, 3/8 bis 1/2 in.
148.45 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Zweilagiger Filter für lange Lebensdauer und hohe Effizienz
  • Steril, nicht-pyrogen
  • Filtrationskapseln mit Sterilisationsgrad
  • 0.2 μm-Kapseln erfüllen die Vorgaben zur Bakterienretention gemäß ASTM F838-83
  • Membran mit geringer Proteinbindung
  • Hydrophil; wenig extrahierbare Stoffe
  • Mit Einlassbelüftung
  • Filtermedien: Zwei Schichten aus Polyethersulfon (PES)
Sterile Filtration von biologischen und Gewebekulturlösungen. Primär für wässrige Lösungen
Spezifikation
Spezifikation
PES
930 cm2
Polypropylen (PP)
Steril
Sterile Filtration von biologischen und Gewebekulturlösungen. Primär für wässrige Lösungen
4,1 bar (60 psi)
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt