Learn More
Sampling Systems™ Viscous Sampler
Operates like a large syringe by having the operator pull the handle up to suck the product into the sampler. Sampling Systems™ Viscous Sampler is ideal for sampling creams, shampoos, soaps, honey and other medium viscous materials.
4610.00 NOK - 9830.00 NOK
Specifications
Product Type | Viscous Fluid Sampler |
---|---|
For Use With (Application) | Medium Viscosity Materials |
Diameter (Metric) Outer | 25 mm |
Code produit | Marque | Capacity (Metric) | Length (Metric) | Material | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacity (Metric) | Length (Metric) | Material | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12744608
|
Sampling Systems™
7000P-1000 |
300 mL | 1000 mm | Polypropylene |
5400.00 NOK
Each |
Estimated Shipment: 04-08-2025
Log in to see stock. |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
15182669
|
Sampling Systems™
7000T-1000 |
300 mL | 1000 mm | PTFE |
6905.00 NOK
Each |
Estimated Shipment: 04-08-2025
Log in to see stock. |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
15829381
|
Sampling Systems™
7000P-2000 |
650 mL | 2000 mm | Polypropylene |
7885.00 NOK
Each |
Estimated Shipment: 04-08-2025
Log in to see stock. |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
15839381
|
Sampling Systems™
7000P-600 |
160 mL | 600 mm | Polypropylene |
4610.00 NOK
Each |
Estimated Shipment: 04-08-2025
Log in to see stock. |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
15849381
|
Sampling Systems™
7000S-1000 |
160 mL | 1000 mm | Stainless Steel |
6940.00 NOK
Each |
Estimated Shipment: 04-08-2025
Log in to see stock. |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
15859381
|
Sampling Systems™
7000S-1500 |
450 mL | 1500 mm | Stainless Steel |
7840.00 NOK
Each |
Estimated Shipment: 04-08-2025
Log in to see stock. |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
15869381
|
Sampling Systems™
7000S-600 |
160 mL | 600 mm | Stainless Steel |
6230.00 NOK
Each |
Estimated Shipment: 04-08-2025
Log in to see stock. |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
15879381
|
Sampling Systems™
7000T-2000 |
650 mL | 2000 mm | PTFE |
9830.00 NOK
Each |
Estimated Shipment: 04-08-2025
Log in to see stock. |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
15889381
|
Sampling Systems™
7000T-600 |
160 mL | 600 mm | PTFE |
6125.00 NOK
Each |
Estimated Shipment: 04-08-2025
Log in to see stock. |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
Description
- Suitable for medium viscosity materials.
- Manufactured from PP, 316L Stainless Steel or PTFE
- Works like a large a syringe
- The operator pulls up the handle in order to suck the product into the sampler
Spécification
Viscous Fluid Sampler | |
Medium Viscosity Materials | |
25 mm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.