Learn More
Grant Instruments™ UNIVERSAL PLATFORM, WITH ADJUSTABLE BARS
Zum Anschluss an die Universalplattform, um während der Bewegung des Orbitalschüttlers Stabilität und Sicherheit für die Gefäße zu gewährleisten. Grant Instruments™ Verstellbare Stangen mit zwei Befestigungsebenen lassen sich werkzeuglos an der Plattform befestigen.
Marke:  Grant Instruments™ PUP-330
Artikelnummer. 12904035
  • 667.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Grant Orbitalschüttlern
  • Abmessungen: 345 x 430 x 105 mm
  • Mit zusätzlichen Haltestangen, die auch einzeln bestellt werden können (HB 330)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
345 x 430 x 105mm
PSU-2Oi
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt