Learn More
Fisherbrand™ Unisex Cotton Lab Coats
GREENER_CHOICE
Open cuffs provide comfortable and unrestrictive fit.
17.80 - 19.14
Specificatie
Producttype General Purpose Lab Coat
Geslacht Unisex
Materiaal Cotton
Kleur White
Type sluiting Snaps
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Productcode Merk Maat Lengte (Engels) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Maat Lengte (Engels) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15887101
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Fisherbrand™
19181592
Small 44.1 in.
18.33
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
15897101
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Fisherbrand™
19181593
Medium 44.9 in.
19.04
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
15807111
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Fisherbrand™
19181594
Large 45.7 in.
18.95
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
15817111
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Fisherbrand™
19181595
X-Large 46.5 in.
19.14
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
15827111
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Fisherbrand™
19181596
2X-Large 47.2 in.
18.42
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
15837111
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Fisherbrand™
19181597
3X-Large 48.0 in.
17.80
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Made of 100% cotton
  • One outside left breast pocket, two outside lower pockets
  • Standard pointed collar
  • Front snap closure
  • Straight cuffs
  • White
Specificatie
Specificatie
General Purpose Lab Coat
Cotton
Snaps
Reusable
3
Unisex
White
Open
Non-sterile
Standard Pointed
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie