Learn More
UBXN10 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 26062-1-AP-20UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16804595
  • 136.48 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
UBXN10 (VCP/p97) binding protein required for ciliogenesis. Acts as a tethering factor that facilitates recruitment of VCP/p97 to the intraflagellar transport complex B (IFT-B) in cilia. UBX domain-containing proteins act as tethering factors for VCP/p97 and may specify substrate specificity of VCP/p97.
Spezifikation
Spezifikation
UBXN10
Polyclonal
Unconjugated
UBXN10
UBX domain protein 10, UBXD3, UBXN10
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
127733, 212190
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.28 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8BG34, Q96LJ8
Ubxn10
UBXN10 Fusion Protein Ag22037
20 μL
Primary
Mouse, Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt