Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Boot Covers
Offers enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. Tyvek™ 500 Boot Covers are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort.
3245.00 NOK - 3755.00 NOK
Spezifikation
Size | Universal |
---|---|
Material | HDPE |
Color | White |
Disposable | Single-use |
Closure Type | Elastic with Ties |
Produktcode | Marke | Sole Type | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sole Type | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11763083
|
DuPont™
D13395724 |
Standard |
3245.00 NOK
Pack of 200 |
Estimated Shipment: 27-08-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11803510
|
DuPont™
D13395989 |
Anti-slip |
3755.00 NOK
Pack of 200 |
Estimated Shipment: 19-08-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Knee-length overboot available in white.
- Fixation ties.
- Available in one size.
- With elasticated top and stitched internal seams.
- Permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols.
- Excellent barrier against fine particles and fibers (down to 1 micron in size).
- Ultra-low-linting and antistatically treated.
- Available with standard or slip-retardant sole.
- Applications include:
- Pharmaceutical Handling
- Chemical Protection
- Lead and Asbestos Abatement/Remediation
- General Maintenance/Operations
- Spray Painting
- General Clean-up
Spezifikation
Universal | |
White | |
Elastic with Ties | |
200 Pk. | |
480 mm | |
Boot Covers |
HDPE | |
Single-use | |
PPE Category I, EN 1149-5 | |
18.9 in. | |
Fluid |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.