Learn More
Ismatec™ Tygon™ HC F-4040-A 3-stop Tubing
Specialized 3-stop tubing for hydrocarbons, petroleum products and distillates. Ismatec™ Tygon™ HC F-4040-A 3-stop Tubing requires extension tubing on both suction and discharge sides.
59.20 - 163.00
Specificatie
Materiaal Tygon HC
Overall Length (Metric) 40 cm
Voor gebruik met (toepassing) For hydrocarbons, petroleum products and distillates. MS/CA cassettes.
Min. Operating Temperature (Metric) -37°C
Verpakkingshoeveelheid 12 Pcs./Pk.
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Productcode Merk Slangmaat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Slangmaat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10328332
Bekijk documenten
Ismatec™
SC0290A
0.76mm I.D., 2.44mm O.D. Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
10520503
Bekijk documenten
Ismatec™
95715-18
0.51mm I.D., 2.33mm O.D.
163.00
Pack of 12
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10695743
Bekijk documenten
Ismatec™
95715-22
0.64mm I.D., 2.46mm O.D.
163.00
Pack of 12
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Specially formulated to transport hydrocarbons, petroleum products and distillates.
  • Ideal for gasoline, kerosene, heating oils, cutting liquids and coolants based on glycols
  • High dielectric constant.
  • Low gas permeability.
  • Not recommended for strong acids and alkalies, foodstuffs, beverages and medicines.
  • Potential leaching of plasticizers.
  • Applications
    • Acids: Limited
    • Alkaline solutions: Not recommended
    • Solvents: Not recommended
    • Pressure: Good
    • Vacuum: Good
    • Viscous media: Excellent
    • Sterile media: Limited
  • Sterilization: Not recommended.
Specificatie
Specificatie
Tygon HC
For hydrocarbons, petroleum products and distillates. MS/CA cassettes.
12 Pcs./Pk.
Not recommended for strong acids and alkalies, foodstuffs, beverages and medicines. Potential leaching of plasticizers.
Good
3-stop Tubing
40 cm
-37°C
CO2 100, O2 22, N2 12
Translucent Yellow
74°C
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie