Learn More
Fil de tungstène, chromé, dia. min 1,8 mm (0,07 po), W 96,5+%, Cr 99,888 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Source d’évaporation, contacts et revêtements
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041040.8G
99.77 CHF valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Evaporation source, contacts and coatings
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Tungsten wire, chromium plated | |
W ≥ 96,5 %, Cr 99,888 % (métaux) | |
5 x 10 cm |
≤1.8mm (0.07 in.) dia., thick: 1.3mm (0.05 in.), Cr layer: ≤0.01 in. thick | |
MFCD00011461 | |
Câble |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
RUO – Research Use Only