Learn More
Tungsten oxide, 99.99% (metals basis)
Product Code. p-4904564
Click to view available options
Quantity:
50 g
Unit Size:
50g
CAS: 12037-58-0 | O2W | 215.84 g/mol
Tungsten oxide is used as a pigment in ceramics and paints. It is used in various types of infrared absorbing coatings and foils. It is involved in the production of electrochromic windows, which is an electrically switchable glass that change light transmission properties with an applied voltage. It is a unique material utilized for various applications due their chromism, photocatalysis, and sensing capabilities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12037-58-0
Molecular Formula O2W
Molecular Weight (g/mol) 215.84
MDL Number MFCD00049709
InChI Key DZKDPOPGYFUOGI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dioxotungsten
SMILES O=[W]=O
Spécification
Melting Point 1500°C to 1600°C
Color Blue to Brown
Physical Form Powder
Quantity 50 g
Assay Percent Range 99.99% metal basis
Solubility Information Soluble in hot alkalis. Insoluble in water and acids.
Formula Weight 230.25
Density 7.16
Chemical Name or Material Tungsten oxide
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis