Learn More
Cytiva Tricorn Columns
Tricorn columns are compatible with high flow rates and are designed for high-performance media such as Sepharose, Superdex, and SOURCE.
Brand:  Cytiva 28-4064-12
7638.38 NOK valid until 2025-12-31
Use promo code "24353" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 10240930
  • 8915.00 NOK / Each
Only null left
In Stock
Add to basket
Descrizione
Descrizione
  • Tricorn empty columns are designed for high performance separations on small and medium scale
  • The modern integrated, snap-on design results in a column that is easy to assembly, operate, and maintain.
  • Broad range of column dimensions suitable for many different purification needs.
  • Glass tubes coated with plastic film prevent harm if the column is dropped or operated outside its specification.
  • Separate packing connector allows simple column packing for a broad range of media.
  • Locking ring prevents accidental compression of media bed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tricorn Columns (Empty)
5 mm
200 mm
Borosilicate glass
Polypropylene filter
High resolution liquid chromatography of biomolecules performed at medium to high pressures
3.63-4.11mL (one adapter), 3.11-4.05mL (two adapters)
1 Ea.
Glass tube, adapter unit, end cap, filter kit, two stop plugs, two fingertight connectors, two M6 connectors, adapter lock and filter holder
1450psi (100 bar)
Tricorn Column (Empty)
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato