Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human FADD siRNA
Blocks transcription and translation of FADD from Human.
Brand:  enQuireBio™ QX44-2nmol
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16099231
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen »
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
NP_003815
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
8772
2 nmol
Human
293 Human Embryonic Kidney Cells with NF-kappa B and Flag tagged DR4 constructs.
FADD
siRNA
Fas Associated Via Death Domain, Fas-Associating Death Domain-Containing Protein, Growth-Inhibiting Gene 3 Protein, Fas (TNFRSF6)-Associated via Death Domain, Protein FADD, MORT1, FAS-Associated Death Domain Protein
Lyophilized
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt