Learn More
Nitrure de titane, 99,7 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11372458
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 25583-20-4 | NTi | 61.87 g/mol
Titanium nitride is a hard ceramic material used as a coating on titanium alloys, steel, carbide and aluminum components. It finds application in jewelry and high-performance ceramic materials due to its gold colored surface and in medical devices such as scalpel blades and orthopedic bone saw blades. Further, it is used as a conductive barrier in microelectronics and electrodes in bioelectronic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25583-20-4
Formule moléculaire NTi
Poids moléculaire (g/mol) 61.87
Numéro MDL MFCD00049596
Clé InChI NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme titanium nitride, titanium nitride tin, nitridotitanium, unii-6rw464feff, titannitrid, titaniumylidyneamine, titanium mononitride, titanium nitride, <3 mum, 6rw464feff, titanium nitride tin grade a
CID PubChem 93091
Nom IUPAC nitrure de titane
SMILES N#[Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium nitride
Point de fusion 2950°C
Forme physique Poudre ≪10 micron
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.7% (metal basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 61.91
Densité 5.22
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis