Learn More
Oxyde de titane(IV), anatase, 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4408031
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1317-70-0 | O2Ti | 79.87 g/mol
It is used as UV-resistant cloth, skin protecting cream, face washing milk, cream milk, powder make-up. It is also used as photocatalyst, self-cleaning glass, self-cleaning ceramics, antibacterial material, air purification, sewage handling, chemical industry. It is widely utilized in cosmetics, sunscreen cream, natural white moisture protection cream, beauty and whitening cream, dawn and night cream, moistening refresher, vanishing cream, chemical fiber, plastics, printing ink coating. It is likewise utilized for improving the impressionability and opacity of the paper and used for producing titanium, ferrotitanium alloy, carbide alloy etc. in the metallurgical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-70-0
Formule moléculaire O2Ti
Poids moléculaire (g/mol) 79.87
Numéro MDL MFCD00011269,MFCD00210650
Clé InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
CID PubChem 26042
ChEBI CHEBI:32234
Nom IUPAC dioxotitane
SMILES O=[Ti]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium(IV) oxide
Forme physique Poudre 32 nm APS, S.A. 45 m2/g
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water,dilute acids,organic acids,and dilute alkalis.
Poids de la formule 79.9
Densité 3.9 g/mL
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis