Learn More
Titanium gauze, 40 mesh woven from 0.127mm (0.005in) dia wire, Thermo Scientific Chemicals Product Code.: 11395207
Titanium gauze, 40 mesh woven from 0.127mm (0.005in) dia wire, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11395207
75 x 75 mm
Click to view available options
Quantity:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Product Code. 11395207
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040920.FL
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Molecular Formula Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
MDL Number MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Spécification
Quantity 75 x 75 mm
Mesh Size 40 Mesh
Odor Odorless
Form Wire Cloth
Chemical Name or Material Titanium gauze, Woven from 0.127mm (0.005 in.) dia. wire
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
5 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot NumberS24K011 Certificate TypeCertificate of Analysis Date04/07/2024 Catalog Number040920.FL,040920.HB,040920.GT
Lot NumberQ25I042 Certificate TypeCertificate of Analysis Date02/05/2022 Catalog Number040920.FL,040920.HB,040920.GT
Lot NumberZ20H010 Certificate TypeCertificate of Analysis Date12/04/2022 Catalog Number040920.FL,040920.HB,040920.GT
Lot NumberY15H043 Certificate TypeCertificate of Analysis Date12/04/2022 Catalog Number040920.FL,040920.HB,040920.GT
Lot NumberG25Y031 Certificate TypeCertificate of Analysis Date08/12/2021 Catalog Number040920.FL,040920.HB,040920.GT
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Titanium gauze, 40 mesh woven from 0.127mm (0.005in) dia wire, Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis