Learn More
Titanium gauze, 30 mesh woven from 0.102mm (0.004in) dia wire
Click to view available options
Quantità:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Titanium gauze |
Nota nome | Woven from 0.102mm (0.004 in.) dia. wire |
Quantità | 300 x 300 mm |
Dimensioni maglia | 30 Mesh |
Odore | Odorless |
Forma | Wire Cloth |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto