Learn More
Oxyde d’étain(IV), 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 18282-10-5 | O2Sn | 150.71 g/mol
45.90CHF - 351.00CHF
Identifiants chimiques
CAS 18282-10-5
Formule moléculaire O2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 150.71
Numéro MDL MFCD00011244
Clé InChI XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
CID PubChem 29011
ChEBI CHEBI:52991
SMILES O=[Sn]=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11331629
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012283.22
100 g
45.90CHF
100g
En stock
Ajouter au panier
11321629
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012283.36
500 g
146.00CHF
500g
En stock
Ajouter au panier
11341629
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012283.A3
2 kg
351.00CHF
2kg
En stock
Ajouter au panier
Description
Description
It is employed in the manufacture of white enamels and for polishing glass. It has a broad range of applications in many areas such as semiconductors, photovoltaic materials, solar cells, lithium ion batteries, photocatalysts, and as gas-sensing agents in solid-state detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
18282-10-5
150.71
XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
29011
O=[Sn]=O
O2Sn
MFCD00011244
tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
CHEBI:52991
Spécification
1800°C to 1900°C (sublimation)
1630°C
Blanc à gris
99.9% metal basis
MFCD00011244
Soluble in hot concentrated alkalis,and concentrated acids. Insoluble in alcohol.
O=[Sn]=O
150.71
CHEBI:52991
Odorless
6.95
Tin(IV) oxide
18282-10-5
Poudre
O2Sn
tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
dioxyde d’étain
29011
150.69
1.9968
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 242-159-0
missing translation for 'rtecsNumber' : XQ4000000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis