Learn More
Zinn(II)-bromid, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10031-24-0 | SnBr2
32.15 CHF - 102.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10031-24-0 |
---|---|
Summenformel | SnBr2 |
MDL-Nummer | MFCD00011239 |
Synonym | tin ii bromide, tin dibromide, stannous bromide, tin bromide snbr2, snbr2, acmc-1bp22 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11375727
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043430.06 |
5 g |
32.15 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11385727
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043430.14 |
25 g |
102.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Stannous bromide acts a lewis acid. It is used to prepare alkyl tin compounds and in the spectrophotometric determination of iridium. It is involved in regioselective mono-etherfications of vicinal diols with diazo compounds. It acts as a catalyst to produce resinous lactone high polymers. It serves as a potent reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10031-24-0 | |
SnBr2 | |
MFCD00011239 | |
tin ii bromide, tin dibromide, stannous bromide, tin bromide snbr2, snbr2, acmc-1bp22 |
Spezifikation
623°C | |
215°C | |
Pulver | |
SnBr2 | |
tin ii bromide, tin dibromide, stannous bromide, tin bromide snbr2, snbr2, acmc-1bp22 | |
278.51 |
Tin(II) bromide | |
10031-24-0 | |
99.4% | |
MFCD00011239 | |
Soluble in alcohol,ether,acetone,pyridine and dimethyl sulfoxide. | |
5.12 |
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
Gehäuse H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-087-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.