Learn More
Thulium(III) 2,4-pentanedionate, Powder, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Product Code. 11332268
5 g
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 14589-44-7
Molecular Formula C15H21O6Tm
Molecular Weight (g/mol) 466.26
MDL Number MFCD00058840
InChI Key QTKHRYPCYVXQDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym thulium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11
PubChem CID 131701275
IUPAC Name thulium(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide)
SMILES [Tm+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Especificaciones
Physical Form Powder
Quantity 5 g
Assay Percent Range 99.9% (REO)
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 466.26
Odor Odorless
Chemical Name or Material Thulium(III) 2, 4-pentanedionate
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Thulium(III) 2,4-pentanedionate, Powder, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific™ >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado