Learn More
Welch Ilmvac™ Winkelanschlussstück mit Gewinde
12.50 € - 20.30 €
Produktcode | Marke | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10669382
|
Welch Ilmvac™
829983 |
10 cm |
20.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10541223
|
Welch Ilmvac™
829929 |
21 cm |
12.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Spezifikation
PVDF | |
Rechtwinklig |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts