Learn More
Invitrogen™ Human SRC3 (aa 3-15) Synthetic Peptide
Codice prodotto. 11514710
Click to view available options
Quantità:
50 μg
Dimensione della confezione:
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Synthetic Peptide
Human AIB1 (residues 3-15) Synthetic Peptide, PEP-049, from Invitrogen.
AIB1-AC3 recognizes AIB1, a member of the SRC-1 family of nuclear receptor coactivators with an apparent molecular weight of 160kDa. The AIB1 gene has been mapped to region 20q12 and has been shown to be amplified in breast tumors and pancreatic cancer cell lines. AIB1 interacts in a ligand-dependent fashion with the estrogen receptor to enhance estrogen-dependent transcriptional gene activation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene ID (Entrez) 8202
Specie Human
Metodo di purificazione purified
Numero di accesso Q9Y6Q9
Nome comune Human SRC3 (aa 3-15)
Concentrazione 0.5 mg/mL
Content And Storage -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Descrizione Synthetic Peptide
Formato Lyophilized
Formulazione peptide with no preservative
Da utilizzare con (applicazione) Control
Simbolo del gene NCOA3
Liofilizzato Lyophilized
Conservante No preservative
Product Type Peptide
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO - research use only
Sequenza G3 - L - G - E - N - L - D - P - L - A - S - D - S15 - C
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato