Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ AX Javelin™ Guard Columns
Offer convenient, easy-to-use protection for analytical HPLC columns
Marca:  Thermo Scientific™ 73105-012106
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11513301
Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
Visualizzare prodotti alternativi »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
  • Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
Features of BioBasic AX Solid Phase
  • Weak anion exchange phase for multiple charged species
  • 300Å pore size for enhanced protein and peptide separations
  • Suitable for HILIC retention and separation of highly polar molecules
  • Superb stability under demanding pH conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
5 μm
10 mm
2.1 mm
AX
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato