Learn More
Thermo Scientific™ SuperPlate PCR Plates, 96-well
96-well PCR plates with a flat deck for improved sealing in PCR and qPCR applications.
Marca:  Thermo Scientific™ BC2100
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10241310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The Thermo Scientific 96-Well Semi-Skirted Flat Deck PCR Plates are compatible with most thermal cyclers and ABI platforms, including sequencers, with no adapters necessary. The Thermo Scientific PCR plastics are designed, manufactured, and tested to ensure PCR performance. The plates have 0.3 mL maximum well volume when used with adhesive and heat seals.
The flat plate deck design ensures easy handling, and the plates feature a raised rim to prevent evaporation. The 96-Well Semi-Skirted Flat Deck PCR Plates have a cut corner at the A12 location and have thin well walls for consistent heat transfer.
Highlights
• Directly compatible with all major major thermal cyclers, including ABI platforms and sequencers with no adapters necessary
• Flat plate deck facilitates sealing and handling
• Available as SuperPlate providing 4x more rigidity for superior robotic handling
• Raised rim design around each well enables secure sealing and safeguards against evaporation
• Uniform, thin well walls deliver maximum and consistent heat transfer
• Black lettered versions feature black alpha-numeric lettering to allow for easy well identification
• White plates are optimized for qPCR by increasing sensitivity and reducing variability in fluorescence detection
• Cut corner: A12
Applications
• PCR
• qPCR/Real-Time PCR
• Sequencing
Hazardous:No
>Storage Condition:Ambient
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Includes Barcode
Standard
Clear
Semi
300 μL
For improved sealing in PCR and qPCR applications
Yes
DNA, DNase, RNase-free
8 x 12
Raised Deck
Polypropylene
96
25/Pk.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato