Learn More
Thermistor for Osmometer
Ersatzmeßthermistor für alle 100µl Löser Osmometer
Brand:  Loeser 4.04.0101-1
Product Code. 11980088
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products »
Description
Description
  • Ersatzmeßthermistor für alle Löser Osmometer mit 100µl Probevolumen.
  • Enthält den Glasthermistor mit Anschlußstecker und Präzisionswiderständen.