Learn More
Retsch™ Test Sieves with 11.20 to 112.00 mm Mesh Size
Retsch™ Test Sieves consist of a solid Stainless Steel sieve frame with high stability, resulting in reliable sieving results.
Marca:  Retsch™
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 15630409
  • 208.00CHF / Pezzo
Spedizione stimata: 20-06-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High quality joining technology guarantees permanently taut wire mesh
  • One-piece cast sieve frame and seamless mesh joint prevent cross contamination
  • Stainless Steel sieve frame with high form stability
  • High degree of corrosion resistance and easy cleaning thanks to high-alloy Stainless Steel
  • Excellent product quality due to extensive optical inspection
  • Maximum stability and optimum sealing when used in sieve stacks thanks to the o-ring which is placed in the recess designed for this purpose
  • Clear and precise labeling of the sieves with full traceability based on individualized laser engraving
Specifica
Specifica
14.00 mm
DIN ISO 3310-1
Calibration Certificate
200 mm
Test Sieve
Stainless Steel
50 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato