Learn More
Tert-Butanol, puriss. p.a. ACS Reagent, ≥99.7% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Product Code. p-7120859
Click to view available options
Quantity:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Packaging:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek
1 L
2.5 L
5 L
500mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Puriss. p.a., ACS reagent,≥99.7% (GC)
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-65-0
Molecular Formula C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.123
MDL Number MFCD00004464
InChI Key DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC Name 2-methylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Specifikationer
Melting Point 25°C
Color Colorless
Density 0.775g/mL at 25°C
Boiling Point 83°C
Quantity 500 mL
Explosion Limit 0.08
Flash Point 11°C (51.8°F)
Ignition Point 896°F
Packaging Poly Bottle
Physical Form Liquid
Refractive Index n20/D 1.387(lit.)
Linear Formula (CH3)3COH
Vapor Pressure 44mmHg (26°C), 31mmHg (20°C)
UN Number UN1120
Beilstein 906698
Formula Weight 74.12g/mol
Percent Purity ≥99.7% (GC)
Grade ACS/puriss. p.a.
Chemical Name or Material Tert-Butanol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Danger
Riskkategorier
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Flammable liquid Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Faroangivelser
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H336-May cause drowsiness or dizziness.
Skyddsangivelse
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P284-¢In case of inadequate ventilation! wear respiratory protection.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.