Learn More
Terbium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
1765.00 NOK - 5930.00 NOK
Identificadores de productos químicos
CAS 13708-63-9
Molecular Formula F3Tb
Molecular Weight (g/mol) 215.92
MDL Number MFCD00049572
InChI Key LKNRQYTYDPPUOX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name terbium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Tb+3]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
11396908
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
013657.06
5 g
1765.00 NOK
5g
11386908
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
013657.14
25 g
5930.00 NOK
25g
Descripción
Descripción
Terbium(III) fluoride is used as a source of terbium. It is also useful in the preparation of fluoride glasses. Further, it is used in the preparation of electroluminescent thin films and luminescent zinc sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Identificadores de productos químicos
13708-63-9
215.92
LKNRQYTYDPPUOX-UHFFFAOYSA-K
[F-].[F-].[F-].[Tb+3]
F3Tb
MFCD00049572
terbium(3+) trifluoride
Especificaciones
1172°C
Crystalline
MFCD00049572
Slightly soluble in mineral acids. Insoluble in water.
[F-].[F-].[F-].[Tb+3]
215.92
99.9%
Odorless
(REO)
13708-63-9
F3Tb
UN3288
LKNRQYTYDPPUOX-UHFFFAOYSA-K
terbium(3+) trifluoride
215.92
Reacton™
Hygroscopic
Terbium(III) fluoride, Anhydrous
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-247-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado