Learn More
Robin™ Teflon Water Bath
Use the Teflon Water Bath to incubate samples in acids/bases or sea water at a constant temperature over a long period of time. Suitable for flasks, bottles, and racks.
923.00 - 1780.00
Specificatie
Temperatuurbereik 5°C to 100°C
Materiaal PTFE
Temperatuurresolutie 1°C
Spanning 230 V
Frequentie 50 Hz
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Productcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11949687
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Robin™
PE841
5 L
923.00
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11959687
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Robin™
PE830
11 L
1370.00
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11969687
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Robin™
PE810
26 L
1780.00
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Bain-marie +100°C PTFE tank
  • PTFE tank for acids/bases and sea water
  • Volume 5 to 26L
  • Reaches boiling point
  • Regulation from ambient (+5°C) to +100°C
  • Display of setpoint by graduated potentiometer, resolution 1°C
  • Overheating safety
  • Fixed at +130°C, by thermofuse
  • Teflon-coated tank
  • This is the only protection against corrosive chemicals: acids, bases, also suitable for sea water
  • PTFE layer 40 m, eliminates the effects of electrolysis on the walls of the tank
  • Does not work dry
  • The use of the bath with corrosive products must be done under a hood
  • Power supply 230V - 50Hz
  • Analogue bath
Specificatie
Specificatie
5°C to 100°C
1°C
50 Hz
PTFE
230 V
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie